Cloreto de propionilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
A10940.0EEA
213
EUR
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
Cloreto de propionilo ≥98%
Cloreto de propionilo
Purity: 98%
CAS No.: 79-03-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Unpleasant
Melting Point: -94°
Boiling Point: 77-79°
Beilstein Reference: 385632
Merck Reference: 14,7828
UN No.: 1815
MDL No.: MFCD00000745
Fórmula:
C₃H₅ClO Ponto de ebulição: 77…79 °C Ponto de Fusão: –94 °C Densidade: 1,061 Ponto de Inflamação: 11 °C (51 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000745 Número CAS: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN: 1815 ADR: 3,II Merck Index: 14,7828 |