Print…
Cloreto de propionilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 24.9 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Cloreto de propionilo 98%
Cloreto de propionilo
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 77…79 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000745
Número CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %