Print…
Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
94610-100ML 94610-500ML
SIAL94610-100MLEA 103 EUR
SIAL94610-100ML SIAL94610-500ML
Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®
Valeryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 1.016 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32
Número MDL : MFCD00000757
Número CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8 II