Valeryl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
B22637.0BEA
402
EUR
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
Valeryl chloride ≥98%
Valeryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 638-29-9
Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Acrid
Melting Point: -110°
Boiling Point: 125-127°
Beilstein Reference: 506293
UN No.: 2502
MDL No.: MFCD00000757
Fórmula:
C₅H₉ClO Peso Molecular: 120.58 g/mol Ponto de ebulição: 125 Ponto de Fusão: –110 °C Densidade: 1.016 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 32 |
Número MDL :
MFCD00000757 Número CAS: 638-29-9 EINECS: 211-330-1 UN: 2502 |