Print…
Valeryl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
169121000 169120010
ACRO169121000EA 44.5 EUR
ACRO169121000 ACRO169120010
Valeryl chloride 98%
Valeryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 125…127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000757
Número CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %