Print…
Cloreto de acetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
00990-100ML 00990-1L 00990-250ML
SIAL00990-100MLEA 40.6 EUR
SIAL00990-100ML SIAL00990-1L SIAL00990-250ML
Cloreto de acetilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de acetilo
Fórmula: C₂H₃ClO
Ponto de ebulição: 50,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5 °C
Número MDL : MFCD00000719
Número CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087