Cloreto de acetilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
L14013.AC
L14013.AP
L14013.0F
L14013.ACEA
29.3
EUR
L14013.AC
L14013.AP
L14013.0F
Cloreto de acetilo ≥98%
Cloreto de acetilo
Purity: 98%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3890
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Fórmula:
C₂H₃ClO Ponto de ebulição: 50…52 °C Ponto de Fusão: –112 °C Densidade: 1,104 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000719 Número CAS: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 14,85 |