Print…
Cloreto de acetilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 50.5 EUR
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Cloreto de acetilo 99+%
Cloreto de acetilo
Fórmula: C₂H₃ClO
Ponto de ebulição: 51 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000719
Número CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %