Print…
Cloreto de acetilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
151270010 151270025
ACRO151270010EA 68.9 EUR
ACRO151270010 ACRO151270025
Cloreto de acetilo 98%
Cloreto de acetilo
Fórmula: C₂H₃ClO
Ponto de ebulição: 50,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Número MDL : MFCD00000719
Número CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA