Print…

Cloreto de butirilo, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

109614-1KG 109614-250G
SIAL109614-1KGEA 131 EUR
SIAL109614-1KG SIAL109614-250G
Cloreto de butirilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de butirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Ponto de ebulição: 96…102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000752
Número CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01598

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR