Print…
Cloreto de butirilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 49.4 EUR
8.01977.0250 8.01977.1000
Cloreto de butirilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de butirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Peso Molecular: 106.55 g/mol
Ponto de ebulição: 96…102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1.0277 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000752
Número CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,01598
Encomendar
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C