Cloreto de butirilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 141-75-3
Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Acrid
Melting Point: -89°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 605395
Merck Reference: 14,1598
UN No.: 2353
MDL No.: MFCD00000752
Fórmula:
C₄H₇ClO Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –89 °C Densidade: 1,026 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000752 Número CAS: 141-75-3 EINECS: 205-498-5 UN: 2353 ADR: 3,II Merck Index: 14,1598 |