Print…
Cloreto de butirilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 139 EUR
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Cloreto de butirilo 99%
Cloreto de butirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Ponto de ebulição: 102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1,018 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000752
Número CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01598
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %