Print…
Brometo de acetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
135968-100G 135968-500G
SIAL135968-100GEA 94.8 EUR
SIAL135968-100G SIAL135968-500G
Brometo de acetilo, Sigma-Aldrich®
Brometo de acetilo
Fórmula: C₂H₃BrO
Ponto de ebulição: 77 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >71 °C
Número MDL : MFCD00000114
Número CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00084