Aluminium acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12542.22
12542.36
12542.22EA
53.9
EUR
12542.22
12542.36
Aluminium acetylacetonate
Aluminium acetylacetonate
CAS No.: 13963-57-0
Molecular Formula: C15H21AlO6
Formula Weight: 324.31
Physical Form: Powder
Density: 1.27
Melting Point: 192-194°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 4157942
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00000013
Fórmula:
C₁₅H₂₁AlO₆ Ponto de ebulição: 314…316 °C Ponto de Fusão: 192…194 °C Densidade: 1,27 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000013 Número CAS: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |