Print…
Aluminium acetylacetonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 17.4 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Aluminium acetylacetonate 97%
Aluminium acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁AlO₆
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000013
Número CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %