Print…
3,5-Heptanedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
280070-25G-A 280070-5G-A
SIAL280070-25G-AEA 301 EUR
SIAL280070-25G-A SIAL280070-5G-A
3,5-Heptanedione, Sigma-Aldrich®
3,5-Heptanedione
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 47 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015186
Número CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III