Acetonylacetone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
165131-100G
165131-25G
SIAL165131-100GEA
175
EUR
SIAL165131-100G
SIAL165131-25G
Acetonylacetone, Sigma-Aldrich®
Acetonylacetone
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –5,4 °C Densidade: 0,971 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008792 Número CAS: 110-13-4 EINECS: 203-738-3 Merck Index: 13,00072 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...