Print…
2,3-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pentane-2,3-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W284106-10KG-K W284106-1KG-K W284106-5KG-K
SIALW284106-10KG-KEA 1790 EUR
SIALW284106-10KG-K SIALW284106-1KG-K SIALW284106-5KG-K
2,3-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanodiona
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009313
Número CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3 II