Print…
2,3-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pentane-2,3-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241962-100G 241962-25G
SIAL241962-100GEA 144 EUR
SIAL241962-100G SIAL241962-25G
2,3-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanodiona
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009313
Número CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3 II