Print…
2,3-Hexanedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W255807-1KG-K W255807-250G-K W255807-5KG-K
SIALW255807-1KG-KEA 399 EUR
SIALW255807-1KG-K SIALW255807-250G-K SIALW255807-5KG-K
2,3-Hexanedione, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 29
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009398
Número CAS: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3 III