Print…
Electroporation system, twin-wave, Gemini X² and SC
Fornecedor: BTX
45-2044 45-2040 45-2041
732-3775EA 20810 EUR
732-3775 732-3771 732-3772
Electroporation system, twin-wave, Gemini X² and SC
Electroporadores Electroporadores
Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These waveform combinations enable researchers to easily and efficiently electroporate eukaryotic and prokaryotic cells in cuvettes or plates with one easy to use set-up. Ideal for all the electroporation needs, including CRISPR, in vivo, in vitro, in ovo and more.
  • Universal electroporation – transfects cells in vitro, in vivo, in ovo and adherent forms
  • Multiple pulsing capabilities in both square and exponential
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
W×D×H 286×216×324 mm 286×216×324 mm
Modelo Gemini X2 HT Gemini X2
Environmentally Preferable
Interfaces Simple user interface Simple user interface
O tempo de carga <7 s <7 s
Gama de tensão, modo de alta tensão/resolução de 5 V 505 - 3000 V 505 - 3000 V
Gama de tensão, modo de alta tensão/resolução de 10 V
Gama de tensão, modo de baixa tensão/resolução de 1 V 5 - 500 V 5 - 500 V
Impulsos múltiplos 1 - 10 pulses per sample (up to 120 total) 1 - 99 pulses per sample
Pulse interval 0,1 - 10 s; 5 - 30 s 0,1 - 10 s; 5 - 30 s
Amplitude de comprimento do impulso, modo de alta tensão/resolução de 1 µs 10 - 600 μs 10 - 600 μs
Amplitude de comprimento do impulso, modo de baixa tensão/resolução de 1 µs 10 - 999 μs 10 - 999 μs
Amplitude de comprimento do impulso, modo de baixa tensão/resolução de 1 ms 1 - 999 ms 1 - 999 ms
Capacitância no modo de alta tensão 85 µF 85 µF
Capacitância no modo de baixa tensão 3775 µF 3775 µF
Ecrã Touch screen Touch screen
Peso 7,3 kg 7,3 kg