Print…
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W200832-100G-K W200832-1KG-K W200832-5KG-K
SIALW200832-100G-KEA 108 EUR
SIALW200832-100G-K SIALW200832-1KG-K SIALW200832-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 148 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038696
Número CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065