Print…
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W200808-1KG-K W200808-25KG-K W200808-5KG-K
SIALW200808-1KG-KEA 171 EUR
SIALW200808-1KG-K SIALW200808-25KG-K SIALW200808-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 148 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038696
Número CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065