Print…
Acetoin dimer 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
411951000 411955000
ACRO411951000EA 77.8 EUR
ACRO411951000 ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004521
Número CAS: 23147-57-1
EINECS: 208-174-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Additional info Polymerization can be reversed by heating at 120°C
Specific gravity (25°C) 0.995 to 1.019