Print…
4,4-Dimetoxibutanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
380067-100ML 380067-500ML
SIAL380067-100MLEA 121 EUR
SIAL380067-100ML SIAL380067-500ML
4,4-Dimetoxibutanona, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimetoxibutanona
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 178
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0.9451 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58
Número MDL : MFCD00008789
Número CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3 III