4,4-Dimetoxibutanona ≥90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
A12058.0B
A12058.22
A12058.30
A12058.0BEA
396
EUR
A12058.0B
A12058.22
A12058.30
4,4-Dimetoxibutanona ≥90%, tech.
4,4-Dimetoxibutanona
Purity: 90%
CAS No.: 5436-21-5
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -83°
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1702372
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008789
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Peso Molecular: 132.16 g/mol Ponto de ebulição: 170…172 °C Ponto de Fusão: –83 °C Densidade: 0.996 Ponto de Inflamação: 57 °C (134 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008789 Número CAS: 5436-21-5 EINECS: 226-605-1 UN: 1224 ADR: 3 III |