Print…
4,4-Dimetoxibutanona 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
292332500 292330010
ACRO292332500EA 83.5 EUR
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Dimetoxibutanona 92%
4,4-Dimetoxibutanona
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 178
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Número MDL : MFCD00008789
Número CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %