1,1-Dimetoxiacetona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
B24988.22
B24988.36
B24988.22EA
41.6
EUR
B24988.22
B24988.36
1,1-Dimetoxiacetona ≥97%
1,1-Dimetoxiacetona
Purity: 97+%
CAS No.: 6342-56-9
Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -57°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008758
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 133…135 °C Ponto de Fusão: –57 °C Densidade: 0,998 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008758 Número CAS: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |