Print…
1,1-Dimetoxiacetona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
173801000 173805000
ACRO173801000EA 42.2 EUR
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimetoxiacetona 98%
1,1-Dimetoxiacetona
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Número MDL : MFCD00008758
Número CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %