Print…
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D206539-100G D206539-1KG
SIALD206539-100GEA 27.8 EUR
SIALD206539-100G SIALD206539-1KG
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl carbonate
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 301 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003037
Número CAS: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 12,07433