Diphenyl carbonate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12362.0B
A12362.0I
A12362.30
A12362.0BEA
75.5
EUR
A12362.0B
A12362.0I
A12362.30
Diphenyl carbonate ≥99%
Diphenyl carbonate
Purity: 99%
CAS No.: 102-09-0
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 168°(334°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 301-302°
Beilstein Reference: 1074863
Merck Reference: 14,3602
MDL No.: MFCD00003037
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 301…302 °C Ponto de Fusão: 76…81 °C Densidade: 1,300 Ponto de Inflamação: 168 °C (334 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003037 Número CAS: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 Merck Index: 14,3602 |