Print…
4-Oxopimelic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 64.3 EUR
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
4-Oxopimelic acid 98%
4-Oxopimelic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002798
Número CAS: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %