Print…
3-Oxoglutaric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 78.2 EUR
8.20940.0050 8.20940.0250
3-Oxoglutaric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Fórmula: C₅H₆O₅
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 138
Densidade: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002711
Número CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH