Print…
3-Oxoglutaric acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
A13742.18 A13742.0B A13742.30
A13742.18EA 42.5 EUR
A13742.18 A13742.0B A13742.30
3-Oxoglutaric acid ≥97%
3-Oxoglutaric acid
Purity: 97% CAS No.: 542-05-2 Molecular Formula: C5H6O5 Formula Weight: 146.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 132° dec. Beilstein Reference: 1447081 Merck Reference: 14,68 MDL No.: MFCD00002711
Fórmula: C₅H₆O₅
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: ∼ 132 °C (decomposição)
Densidade: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002711
Número CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069