Print…
3-Oxoglutaric acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
173151000 173155000
ACRO173151000EA 64 EUR
ACRO173151000 ACRO173155000
3-Oxoglutaric acid 96%
3-Oxoglutaric acid
Fórmula: C₅H₆O₅
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 133 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002711
Número CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %