Print…
Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O4126-5G O4126-100G O4126-1G O4126-25G
SIALO4126-5GEA 165 EUR
SIALO4126-5G SIALO4126-100G SIALO4126-1G SIALO4126-25G
Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Oxalacetic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002592
Número CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041