Oxalacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
15789.04
15789.09
15789.04EA
59.7
EUR
15789.04
15789.09
Oxalacetic acid ≥98%
Oxalacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Fórmula:
C₄H₄O₅ Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 161 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002592 Número CAS: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,6909 |