Print…
Oxalacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 161 EUR
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Oxalacetic acid 98%
Oxalacetic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 161 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002592
Número CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %