Print…
Ácido 2-oxoglutárico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
K1128-100G K1128-25G K1128-5G
SIALK1128-100GEA 259 EUR
SIALK1128-100G SIALK1128-25G SIALK1128-5G
Ácido 2-oxoglutárico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-oxoglutárico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320