Print…
Ácido 2-oxoglutárico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
75890-100G 75890-25G 75890-500G
SIAL75890-100GEA 99.6 EUR
SIAL75890-100G SIAL75890-25G SIAL75890-500G
Ácido 2-oxoglutárico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-oxoglutárico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320