Print…
Ácido 2-oxoglutárico
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
1.05194.0025EA 54 EUR
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
Ácido 2-oxoglutárico
Ácido 2-oxoglutárico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320