Print…
Ácido 2-oxoglutárico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
A10256.14 A10256.22 A10256.36
A10256.14EA 29.3 EUR
A10256.14 A10256.22 A10256.36
Ácido 2-oxoglutárico ≥98%
Ácido 2-oxoglutárico
Purity: 98% CAS No.: 328-50-7 Molecular Formula: C5H6O5 Formula Weight: 146.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 1705689 Merck Reference: 14,5303 MDL No.: MFCD00004165
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320