Print…
Piruvato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P3662-100G P3662-25G
SIALP3662-100GEA 643 EUR
SIALP3662-100G SIALP3662-25G
Piruvato de sódio, Sigma-Aldrich®
Piruvato de sódio
Fórmula: CH₃COCOONa
Ponto de Fusão: 220…230 °C
Densidade: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002586
Número CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4