Print…
Piruvato de sódio
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 102 EUR
A4859.0100 A4859.1000
Piruvato de sódio
Piruvato de sódio
Fórmula: CH₃COCOONa
Peso Molecular: 110.04 g/mol
Ponto de Fusão: 220…230 °C
Densidade: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002586
Número CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4