Print…
Piruvato de sódio ≥99%, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
0342-1KGEA 964 EUR
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Piruvato de sódio ≥99%, grade reagente
Piruvato de sódio
Fórmula: CH₃COCOONa
Ponto de Fusão: 220…230 °C
Densidade: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002586
Número CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Encomendar
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Identification (IR) <1%
Purity ≥99%