Print…
Ácido pirúvico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
W297003-1KG-K W297003-250G-K W297003-25KG-K W297003-5KG-K
SIALW297003-1KG-KEA 186 EUR
SIALW297003-1KG-K SIALW297003-250G-K SIALW297003-25KG-K SIALW297003-5KG-K
Ácido pirúvico, Sigma-Aldrich®
Ácido pirúvico
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002585
Número CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205