Print…
Ácido pirúvico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 61.7 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Ácido pirúvico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido pirúvico
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002585
Número CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Encomendar
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3