Print…
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W372307-100G-K W372307-1KG-K W372307-250G-K
SIALW372307-100G-KEA 825 EUR
SIALW372307-100G-K SIALW372307-1KG-K SIALW372307-250G-K
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Oxobutyric acid
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004164
Número CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
UN: 3261
ADR: 8,II