Print…
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
K401-10G K401-25G K401-5G
SIALK401-10GEA 118 EUR
SIALK401-10G SIALK401-25G SIALK401-5G
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Oxobutyric acid
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004164
Número CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
UN: 3261
ADR: 8,II